环己烷羧酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
188820500 188820050
ACRO188820500EA 0 CNY
ACRO188820500 ACRO188820050
环己烷羧酸甲酯 98%
环己烷羧酸甲酯
分子式: C₈H₁₄O₂
密度: 0,995 g/cm³
闪点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001458
CAS号: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %