对苯二甲酸单甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000
ACRO352340050EA 0 CNY
ACRO352340050 ACRO352341000
对苯二甲酸单甲酯 97%
对苯二甲酸单甲酯
分子式: C₉H₈O₄
分子量: 180.16 g/mol
溶点: 219…224 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002557
CAS号: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %