4-氯-4-氧丁酸乙酯 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丁二酸单乙酯酰氯
E0368-25G E0368-500G
TCIAE0368-25GEA 0 CNY
TCIAE0368-25G TCIAE0368-500G
4-氯-4-氧丁酸乙酯 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
4-氯-4-氧丁酸乙酯
分子式: C₆H₉ClO₃
沸点: 144°C
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00000751
CAS号: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&vid=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %