4-氯-4-氧丁酸乙酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丁二酸单乙酯酰氯
184090250 184091000
ACRO184090250EA 0 CNY
ACRO184090250 ACRO184091000
4-氯-4-氧丁酸乙酯 95%
4-氯-4-氧丁酸乙酯
分子式: C₆H₉ClO₃
沸点: 88…90 °C (11 mmHg)
密度: 1,1575 g/cm³
闪点: 84 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000751
CAS号: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN号: 1760
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %