辛二酸双(N-羟基琥珀酰亚胺酯) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
Synonyms: 双琥珀酰亚胺辛二酸酯, 辛二酸二琥珀酰亚胺酯 (DSS)
D3895-1G D3895-5G
TCIAD3895-1GEA 0 CNY
TCIAD3895-1G TCIAD3895-5G
辛二酸双(N-羟基琥珀酰亚胺酯) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
辛二酸双(N-羟基琥珀酰亚胺酯)
分子式: C₁₆H₂₀N₂O₈
分子量: 368.34 g/mol
MDL编号: MFCD00049059
CAS号: 68528-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47245812b471bf12a3509a1d99cfc947ffe0e88&vid=c47245812b471bf12a3509a1d99cfc947ffe0e88&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C