N-乙酰基-L-亮氨酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050 347010250
ACRO347010050EA 0 CNY
ACRO347010050 ACRO347010250
N-乙酰基-L-亮氨酸 99%
N-乙酰基-L-亮氨酸
分子式: C₈H₁₅NO₃
分子量: 173.2 g/mol
溶点: 190 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00065131
CAS号: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %