1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0826-1G H0826-5G
TCIAH0826-1GEA 0 CNY
TCIAH0826-1G TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (通过GC)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
分子式: C₆H₉NO
沸点: 215°C
MDL编号: MFCD00191451
CAS号: 6719-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&vid=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %