L-2-氟苯丙氨酸 ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
F0273-1G F0273-100MG
TCIAF0273-1GEA 0 CNY
TCIAF0273-1G TCIAF0273-100MG
L-2-氟苯丙氨酸 ≥96.0% (通过滴定分析)
L-2-氟苯丙氨酸
分子式: C₉H₁₀FNO₂
MDL编号: MFCD00066448
CAS号: 19883-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170b731d94223eaa6cb34fc96e7d08aa535eb24d&vid=170b731d94223eaa6cb34fc96e7d08aa535eb24d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -18.0 deg (C=1, H2O)