左旋多巴 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 左多巴, L-DOPA, 3-(3,4-二羟基苯基)-L-丙氨酸, 3-羟基-L-酪氨酸
D0600-25G D0600-5G
TCIAD0600-25GEA 0 CNY
TCIAD0600-25G TCIAD0600-5G
左旋多巴 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
左旋多巴
分子式: C₉H₁₁NO₄
分子量: 197.19 g/mol
MDL编号: MFCD00002598
CAS号: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Merck Index: 14,05464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca0c0cac1831886d7c48a94772f95dcc4fca0784&vid=ca0c0cac1831886d7c48a94772f95dcc4fca0784&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -13.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency