3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
F0169-1G F0169-5G
TCIAF0169-1GEA 0 CNY
TCIAF0169-1G TCIAF0169-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Fluoro-DL-phenylalanine
分子式: C₉H₁₀FNO₂
MDL编号: MFCD00004273
CAS号: 456-88-2
EINECS: 207-272-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&vid=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %