1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
A2270-25G
A2270-5G
TCIAA2270-25GEA
0
CNY
TCIAA2270-25G
TCIAA2270-5G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
分子式:
C₇H₁₆N₂ 沸点: 82°C |
MDL编号:
MFCD00014100 CAS号: 23159-07-1 EINECS: 245-465-2 UN号: 2735 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |