1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 0 CNY
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
分子式: C₇H₁₆N₂
分子量: 128.22 g/mol
沸点: 191…193 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014100
CAS号: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN号: 2735
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %