1-(2-氨乙基)吡咯烷 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-氨基乙基)吡咯烷
A0884-25G A0884-5G
TCIAA0884-25GEA 0 CNY
TCIAA0884-25G TCIAA0884-5G
1-(2-氨乙基)吡咯烷 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-氨乙基)吡咯烷
分子式: C₆H₁₄N₂
分子量: 114.19 g/mol
沸点: 161°C
闪点: 47°C
MDL编号: MFCD00003182
CAS号: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN号: 2733
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&vid=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %