1-(2-氨乙基)吡咯烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N-(2-氨基乙基)吡咯烷
103700050 103700250
ACRO103700050EA 0 CNY
ACRO103700050 ACRO103700250
1-(2-氨乙基)吡咯烷 99%
1-(2-氨乙基)吡咯烷
分子式: C₆H₁₄N₂
分子量: 114.19 g/mol
沸点: 66…70 °C (23 mmHg)
密度: 0.9 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003182
CAS号: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %