3′,4′-亚甲二氧苯乙酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
330810050 330810250
ACRO330810050EA 0 CNY
ACRO330810050 ACRO330810250
3′,4′-亚甲二氧苯乙酮 98%
3′,4′-亚甲二氧苯乙酮
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
溶点: 86…89 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005831
CAS号: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %