顺式-4-氨基环己烷羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
A1448-1G A1448-25G A1448-5G
TCIAA1448-1GEA 0 CNY
TCIAA1448-1G TCIAA1448-25G TCIAA1448-5G
顺式-4-氨基环己烷羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
顺式-4-氨基环己烷羧酸
分子式: C₇H₁₃NO₂
分子量: 143.19 g/mol
MDL编号: MFCD00191730
CAS号: 3685-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5af8e4ddd105349cc2ebb50cf90557a7a8ad6d0&vid=f5af8e4ddd105349cc2ebb50cf90557a7a8ad6d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %