2,6-二喹啉二醇 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, 2,6-Dihydroxyquinoline
D2822-1G D2822-5G
TCIAD2822-1GEA 0 CNY
TCIAD2822-1G TCIAD2822-5G
2,6-二喹啉二醇 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-二喹啉二醇
分子式: C₉H₇NO₂
分子量: 161.1600 g/mol
MDL编号: MFCD00239446
CAS号: 19315-93-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a55bd8860658b614e4765629c308f411639f28&vid=19a55bd8860658b614e4765629c308f411639f28&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %