Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1640-1G
C1640-25G
C1640-5G
TCIAC1640-1GEA
0
CNY
TCIAC1640-1G
TCIAC1640-25G
TCIAC1640-5G
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
分子式:
C₁₂H₂₀O₄ 沸点: 137°C |
MDL编号:
MFCD02093457 CAS号: 1139-13-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |