琥珀酸单甲酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 丁二酸单甲酯, 丁二酸一甲酯
127730100 127730250 127731000
ACRO127730100EA 0 CNY
ACRO127730100 ACRO127730250 ACRO127731000
琥珀酸单甲酯 95%
琥珀酸单甲酯
分子式: C₅H₈O₄
分子量: 132.11 g/mol
沸点: 151 °C (20 mmHg)
溶点: 55…59 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002788
CAS号: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
GC ≥94 %
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %