D-叔亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
(R)-2-氨基-3,3-二甲基丁酸, D-α-叔丁基甘氨酸
L0157-1G
L0157-5G
TCIAL0157-1GEA
0
CNY
TCIAL0157-1G
TCIAL0157-5G
D-叔亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-叔亮氨酸
分子式:
C₆H₁₃NO₂ 分子量: 131.2 g/mol |
MDL编号:
MFCD00004265 CAS号: 26782-71-8 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |