1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2546-25G B2546-5G
TCIAB2546-25GEA 0 CNY
TCIAB2546-25G TCIAB2546-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (通过GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
分子式: C₈H₃F₆NO₂
沸点: 90°C
MDL编号: MFCD00236674
CAS号: 320-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&vid=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %