N-甲基-1,3-二氨基丙烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0599-25ML M0599-500ML
TCIAM0599-25MLEA 0 CNY
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML
N-甲基-1,3-二氨基丙烷 ≥98.0% (通过GC)
N-甲基-1,3-二氨基丙烷
分子式: C₄H₁₂N₂
沸点: 143°C
闪点: 36°C
MDL编号: MFCD00008209
CAS号: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %