二乙基苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
D3378-25ML D3378-500ML
TCIAD3378-25MLEA 0 CNY
TCIAD3378-25ML TCIAD3378-500ML
二乙基苯 ≥98.0% (by GC)
二乙基苯
分子式: C₁₀H₁₄
分子量: 134.22 g/mol
沸点: 184°C
溶点: –31°C
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00792900
CAS号: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN号: 2049
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)