(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B3494-1G
B3494-5G
TCIAB3494-1GEA
0
CNY
TCIAB3494-1G
TCIAB3494-5G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
分子式:
C₆H₆BrNO |
MDL编号:
MFCD04974508 CAS号: 122306-01-8 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 51.0 deg-C |