N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺 ≥98.0% (以总氮计) 用于肽合成
供应商: TCI
C0683-25G C0683-500G
TCIAC0683-25GEA 0 CNY
TCIAC0683-25G TCIAC0683-500G
N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺 ≥98.0% (以总氮计) 用于肽合成
N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₁₁H₉NO₄
MDL编号: MFCD00005893
CAS号: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f81d5403a0bd74dd1896e07ef05db7a94db9161&vid=431611601aec115a19ebb9465f4f16e937f3b894&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency