L-叔亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-2-氨基-3,3-二甲基丁酸, L-α-叔丁基甘氨酸
L0147-1G L0147-25G L0147-5G
TCIAL0147-1GEA 0 CNY
TCIAL0147-1G TCIAL0147-25G TCIAL0147-5G
L-叔亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-叔亮氨酸
分子式: C₆H₁₃NO₂
分子量: 131.2 g/mol
MDL编号: MFCD00064218
CAS号: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81d70b586837be21f2375bebab703ce24f61a29&vid=a81d70b586837be21f2375bebab703ce24f61a29&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (C=3, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity