甲氨基乙醛缩二甲醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-甲基氨基乙醛二甲基乙缩醛, 甲氨基乙醛缩二甲醛
M0884-25ML M0884-500ML
TCIAM0884-25MLEA 0 CNY
TCIAM0884-25ML TCIAM0884-500ML
甲氨基乙醛缩二甲醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
甲氨基乙醛缩二甲醇
分子式: C₅H₁₃NO₂
分子量: 119.16 g/mol
沸点: 140°C
闪点: 29°C
MDL编号: MFCD00008485
CAS号: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&vid=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %