四甲基氢氧化铵 10% 在甲醇中
供应商: TCI
Danger
T0676-25ML T0676-500ML
TCIAT0676-25MLEA 0 CNY
TCIAT0676-25ML TCIAT0676-500ML
四甲基氢氧化铵 10% 在甲醇中
四甲基氢氧化铵
分子式: C₄H₁₃NO
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008280
CAS号: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN号: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d8935a4b4d351881ac0c0d68e114d64a7c83796&vid=ad9f56993f650a1b48286d8300ea27c9e1a0b9be&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%