硫代乙酸钾 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 硫代乙酸, 硫代醋酸, 乙硫羟酸
T2030-25G T2030-250G
TCIAT2030-25GEA 0 CNY
TCIAT2030-25G TCIAT2030-250G
硫代乙酸钾 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
硫代乙酸钾
分子式: C₂H₃KOS
MDL编号: MFCD00083065
CAS号: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&vid=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %