2,2′-二硫代二苯甲酸 ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 邻羟基二硫代苯甲酸, 二苯二硫二羧酸, 二硫代水杨酸
D1437-500G D1437-25G
TCIAD1437-500GEA 0 CNY
TCIAD1437-500G TCIAD1437-25G
2,2′-二硫代二苯甲酸 ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2′-二硫代二苯甲酸
分子式: C₁₄H₁₀O₄S₂
MDL编号: MFCD00002465
CAS号: 119-80-2
EINECS: 204-352-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&vid=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %