双(环戊二烯基)二氯化钛(IV) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二氯二茂钛, 二氯双(环戊二烯基)钛(IV)
T0616-25G T0616-5G
TCIAT0616-25GEA 0 CNY
TCIAT0616-25G TCIAT0616-5G
双(环戊二烯基)二氯化钛(IV) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
双(环戊二烯基)二氯化钛(IV)
分子式: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
分子量: 248.97 g/mol
MDL编号: MFCD00003723
CAS号: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
Merck Index: 14,09482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&vid=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF very faint turbidity