1,4-二氧六环 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: BHT
D0860-25G D0860-500G
TCIAD0860-25GEA 0 CNY
TCIAD0860-25G TCIAD0860-500G
1,4-二氧六环 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
1,4-二氧六环
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 101°C
溶点: 11.8
闪点: 12°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006571
CAS号: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN号: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&vid=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %