三(三苯基膦)二氯化钌(II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三苯基膦氯化钌, 三(三苯基膦)氯化钌(II)
D1997-1G D1997-5G
TCIAD1997-1GEA 0 CNY
TCIAD1997-1G TCIAD1997-5G
三(三苯基膦)二氯化钌(II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
三(三苯基膦)二氯化钌(II)
分子式: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
分子量: 958.85 g/mol
MDL编号: MFCD00013077
CAS号: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&vid=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %