1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2739-1G T2739-5G
TCIAT2739-1GEA 0 CNY
TCIAT2739-1G TCIAT2739-5G
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
分子式: C₁₁H₁₃F₃N₂
MDL编号: MFCD02094727
CAS号: 63854-31-9
EINECS: 264-514-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&vid=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&prid=web&clid=SAPDAM