2,8-喹啉二醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,8-二羟基喹啉
D3819-25G
D3819-5G
TCIAD3819-25GEA
0
CNY
TCIAD3819-25G
TCIAD3819-5G
2,8-喹啉二醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,8-喹啉二醇
分子式:
C₉H₇NO₂ 分子量: 161.16 g/mol 溶点: 290°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00216696 CAS号: 15450-76-7 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |