2,4-Quinolinediol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-Dihydroxyquinoline
D1753-25G D1753-500G
TCIAD1753-25GEA 0 CNY
TCIAD1753-25G TCIAD1753-500G
2,4-Quinolinediol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Quinolinediol
分子式: C₉H₇NO₂
分子量: 161.16 g/mol
沸点: 375
溶点: 159
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006744
CAS号: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399591efb23656afc3e3ebe6a8de22f79ecb25e2&vid=88d693db8a5d35a6713536cab03fe829bdfef35b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %