苄基三甲基氢氧化铵 40% 在甲醇中
供应商: TCI
Danger
B0448-25ML B0448-500ML
TCIAB0448-25MLEA 0 CNY
TCIAB0448-25ML TCIAB0448-500ML
苄基三甲基氢氧化铵 40% 在甲醇中
分子式: C₁₀H₁₇NO
闪点: 11°C
MDL编号: MFCD00008281
CAS号: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff06951670a0a6fda42d657ca9a822dae0a7bdb&vid=b545c96ebddedfcdded20965f7f6398abcd947d5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
Chloride max. 1.5 %