1,1-环丙烷二甲酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1471-25G C1471-500G
TCIAC1471-25GEA 0 CNY
TCIAC1471-25G TCIAC1471-500G
1,1-环丙烷二甲酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
1,1-环丙烷二甲酸二甲酯
分子式: C₇H₁₀O₄
沸点: 198°C
闪点: 95°C
MDL编号: MFCD00192079
CAS号: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %