1,1-环丙基二羧酸二乙酯 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1341-25G C1341-5G
TCIAC1341-25GEA 0 CNY
TCIAC1341-25G TCIAC1341-5G
1,1-环丙基二羧酸二乙酯 ≥96.0% (通过GC)
1,1-环丙基二羧酸二乙酯
分子式: C₉H₁₄O₄
沸点: 215°C
闪点: 86°C
MDL编号: MFCD00001283
CAS号: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&vid=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %