1-(1-萘基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (±)-α-甲基-1-萘甲胺, (±)-1-(1-萘基)乙胺
N0523-25ML N0523-500ML
TCIAN0523-25MLEA 0 CNY
TCIAN0523-25ML TCIAN0523-500ML
1-(1-萘基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(1-萘基)乙胺
分子式: C₁₂H₁₃N
分子量: 171.24 g/mol
沸点: 142°C
MDL编号: MFCD00004014
CAS号: 42882-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&vid=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %