对羟基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 尼泊金乙酯
E0884-25G E0884-5G
TCIAE0884-25GEA 0 CNY
TCIAE0884-25G TCIAE0884-5G
对羟基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
对羟基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 178°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002353
CAS号: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f14f8ae9462a1540ae4d375364404101fb7e4cb&vid=18177a745e1adeb2f5d8fd828af46f257a7dd172&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test