对甲苯磺酸酐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
T1485-5G T1485-25G
TCIAT1485-5GEA 0 CNY
TCIAT1485-5G TCIAT1485-25G
对甲苯磺酸酐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
对甲苯磺酸酐
分子式: C₁₄H₁₄O₅S₂
分子量: 326.39
MDL编号: MFCD00008548
CAS号: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f7290d622777ff729ea07bd05b6209c882213f&vid=14f7290d622777ff729ea07bd05b6209c882213f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C