壬烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 正壬烷
N0286-25ML N0286-500ML
TCIAN0286-25MLEA 0 CNY
TCIAN0286-25ML TCIAN0286-500ML
壬烷 ≥98.0% (by GC)
壬烷
分子式: H₃C(CH₂)₇CH₃
分子量: 128.26 g/mol
沸点: 150°C
溶点: –51°C
闪点: 31°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009574
CAS号: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN号: 1920
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4bbb72cf2c3dee5d9cdf195a1016123139b3f1d&vid=e63727f4fcbcb68dd21ddd90b71216ec10718979&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %