十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (by GC, titration analysis) for electrophoresis
供应商: TCI
Warning
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
S0588-25G S0588-500G
TCIAS0588-25GEA 0 CNY
TCIAS0588-25G TCIAS0588-500G
十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (by GC, titration analysis) for electrophoresis
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 207°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e5a95c6d9593a774797d09e70e547f689fdeb7&vid=6ab39d75da38df4299663e526186c52d18e97f6a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Functionality test to pass test