十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
供应商: TCI
Warning
I0352-25G I0352-500G
TCIAI0352-25GEA 0 CNY
TCIAI0352-25G TCIAI0352-500G
十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
溶点: 207°C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70133d1a576563b95828e0ed37231b08216ed2af&vid=0596d7502d61df67d5e9e3d5cf2392e080493266&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.070
Solubility in Water almost transparency