2-羟乙基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0246-25ML H0246-500ML
TCIAH0246-25MLEA 0 CNY
TCIAH0246-25ML TCIAH0246-500ML
2-羟乙基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-羟乙基吡啶
分子式: C₇H₉NO
沸点: 139°C
密度: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
闪点: 92°C
MDL编号: MFCD00006364
CAS号: 103-74-2
EINECS: 203-140-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&vid=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %