4,5-二氢-3(2H)-噻吩酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3511-25G D3511-5G
TCIAD3511-25GEA 0 CNY
TCIAD3511-25G TCIAD3511-5G
4,5-二氢-3(2H)-噻吩酮 ≥98.0% (通过GC)
4,5-二氢-3(2H)-噻吩酮
分子式: C₄H₆OS
沸点: 175°C
闪点: 78°C
MDL编号: MFCD00005412
CAS号: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&vid=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %