三(二甲胺基)膦 ≥96.0% (通过GC) (may contain precipitate)
供应商: TCI
Warning
T1317-25ML T1317-250ML
TCIAT1317-25MLEA 0 CNY
TCIAT1317-25ML TCIAT1317-250ML
三(二甲胺基)膦 ≥96.0% (通过GC) (may contain precipitate)
三(二甲胺基)膦
分子式: C₆H₁₈N₃P
沸点: 163°C
溶点: –44 °C
密度: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
闪点: 26°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008301
CAS号: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&vid=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %