氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for molten salt
供应商: TCI
|
Warning
|
E0490-25G
E0490-250G
E0490-5G
TCIAE0490-25GEA
0
CNY
TCIAE0490-25G
TCIAE0490-250G
TCIAE0490-5G
氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for molten salt
氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓
分子式:
C₆H₁₁ClN₂ 溶点: 84°C 密度: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C) 闪点: 186 °C |
MDL编号:
MFCD00074843 CAS号: 65039-09-0 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |