(R)-(-)-扁桃酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (R)-α-羟基苯乙酸
M0662-25G M0662-500G
TCIAM0662-25GEA 0 CNY
TCIAM0662-25G TCIAM0662-500G
(R)-(-)-扁桃酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-扁桃酸
分子式: C₈H₈O₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 322
MDL编号: MFCD00064251
CAS号: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&vid=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C